Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloroform-[D1] (99,96% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 55.3 EUR InStock
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Chloroform-[D1] (99,96% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]


Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –64,1 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge