Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
1.02530.0250
1.02530.0250EA 84.8 EUR InStock
1.02530.0250
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MW: 249.08 g/mol
Melting Pt: 140
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149569
CAS-Nummer: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02494
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge