Celite® 503, Filterhilfsmittel, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02692.1000
1.02692.1000EA 103 EUR InStock
1.02692.1000
Celite® 503, Filterhilfsmittel, Supelco®
Celite® 503, Filterhilfsmittel
Formel: O₂Si
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge