Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)oxid, dünner Draht ∼ 0.65 x 3 mm für die Elementaranalyse (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.02765.0250 1.02765.1000 1.02765.0251
1.02765.0250EA 207 EUR InStock
1.02765.0250 1.02765.1000 1.02765.0251
Kupfer(II)oxid, dünner Draht ∼ 0.65 x 3 mm für die Elementaranalyse (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Kupfer(II)oxid


Formel: CuO
MW: 79.55 g/mol
Siedepunkt: 2000
Melting Pt: 1300 °C
Dichte: 6.2 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (oxygen demand as CuO) ≥ 55.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total carbon (C) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge