Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kieselgel Drying_agent, with moisture indicator_orange gel, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

1.03805.0001
1.03805.0001EA 257 EUR InStock
1.03805.0001
Kieselgel Drying_agent, with moisture indicator_orange gel, Supelco®
Silica gel


Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1 g/l
Melting Point 1000 °C
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge