Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
1.03861.0250EA 58.7 EUR InStock
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat


Formel: FeCl₂·4H₂O
Siedepunkt: 1,023 °C
Melting Pt: 105…110 °C (–H₂O des Kristalls)
Dichte: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) ≤ 0.05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge