Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eisen(III)chlorid Hexahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.03943.0250 1.03943.1000 1.03943.9025
1.03943.0250EA 70.91 EUR InStock
1.03943.0250 1.03943.1000 1.03943.9025
Eisen(III)chlorid Hexahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Eisen(III)chlorid Hexahydrat


Formel: FeCl₃·6H₂O
Siedepunkt: 280 - 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=fd3b4ce92b750af3127aba38a6faded5be69de4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric, FeCl₃·6H₂O) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
Free chlorine passes test
Acidic substances passes test
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Total phosphorus (as PO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.003 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.002 % (The Fe(II)-content increases if the recommended storage conditions (+15 to +25 °C) are not observed)
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge