Glycerin 99,5 Fluorescence_microscopy, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ300
1.04095.0250 1.04095.0000
1.04095.0250EA 109 EUR InStock
1.04095.0250 1.04095.0000
Glycerin 99,5 Fluorescence_microscopy, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Glycerin ist ein wasseriges Eindeckmittel für die Mikroskopie, zur Zubereitung wasserhaltige und fluoreszenz-mikroskopische Präparate humanen Ursprungs hergestellt werden.100 ml Eindeckmittel sind für 200 - 300 Präparate ausreichend. Das Eindeckungsmittel ist ein IVD & CE registriertes und zertifiziertes Produkt und kann daher in der klinischen Diagnostik eingesetzt werden.
Brechungsindex (n 20/D): 1.472 - 1.474
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Siedepunkt: 290
Melting Pt: 18.6
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 199 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=481dd90ecbdec73cd4020432d3356161ebfe7681&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Refractive index (n 20/D) 1.472 - 1.474
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤ 100 ppb
Fluorescence (as quinine at 313 nm) ≤ 100 ppb
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤ 100 ppb
Transmission (at 240 nm; 1 cm) ≥ 60 %
Transmission (at 260 nm; 1 cm) ≥ 75 %
Transmission (at 280 nm; 1 cm) ≥ 80 %
Transmission (from 300 nm; 1 cm) ≥ 85 %
Suitability for fluorescence microscopy passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge