Lateral Flow Test für Listeria, Singlepath® Listeria
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.04148.0001
1.04148.0001EA 237 EUR InStock
1.04148.0001
Lateral Flow Test für Listeria, Singlepath® Listeria
Mikrobiologische Testsysteme Antigen-Antikörper-Tests Ag-AK, Lateral Flow
Listeria monocytogenes ist eines der am weitesten verbreiteten Lebensmittelpathogene der Welt und verantwortlich für schwere Infektionen bei immungeschwächten Personen, schwangeren Frauen und Neugeborenen. In Folge ist die Mortalitätsrate bei infizierten Personen hoch, trotz der relativ geringen Anzahl von Fällen weltweit. Listeria-Infektionen (Listeriose) können zu einer milden Gastroenteritis bis hin zu schweren Fällen von Sepsis, Meningitis, Enzephalitis sowie zu Fehlgeburten führen. Aufgrund der ubiquitären Verteilung von Listeria und ihrer Fähigkeit, sich auch bei Kühlschranktemperaturen (2 bis 8 °C) zu vermehren, bilden Lebensmittel eine der wichtigsten Infektionsquellen. Listerien sind eine Gattung von Gram-positiven, nicht sporenbildenden, stabförmigen Bakterien. Von den sechs bekannten Spezies der Gattung Listeria ist Listeria monocytogenes als Human- und Tierpathogen besonders hervorzuheben; L. ivanovii ist nur tierpathogen, während L. innocua, L. seeligeri, L. grayi und L. welshimeri als unbedenkliche Umweltbakterien gelten. Folglich schreibt das Lebensmittelgesetz in vielen Ländern strenge Beschränkungen für Listeria spp. oder Listeria monocytogenes vor. Bei der Durchführung von Risiko-bezogenen Qualitätskontrollen in Lebensmitteln sollten die Tests für L. monocytogenes und für die Gattung Listeria im Allgemeinen durchgeführt werden. Das Vorhandensein von Listerien – insbesondere von L. innocua – ist ein Indikator für kritische hygienische Bedingungen im Produktionsprozess. Innovative Schnelltests erleichtern das Screening auf pathogene Keime. Das Ein-Schritt-Format reduziert die Möglichkeit von Fehlern bei der Durchführung.
  • Einfach zu bedienen, Probe auftragen und Ergebnis ablesen
  • Sicher; eindeutig positive oder negative Testergebnisse durch eine integrierte Positivkontrolle
  • Zuverlässig; so empfindlich wie die amtliche Kulturmedienmethode
  • Wirtschaftlich; schnelle Ergebnisse sparen Personal- und Lagerkosten
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..