Glyoxalbis(2-hydroxyanil), GR_grade analysis_for, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
1.04191.0025
1.04191.0025EA 295 EUR InStock
1.04191.0025
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), GR_grade analysis_for, Supelco®
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240.26 g/mol
MDL Number: MFCD00002183
CAS-Nummer: 1149-16-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (ex N) ≥97
Identity (IR-spectrum) Passes test
Melting point about 200°C
Sulfated ash ≤0,1%
Loss on Drying (105°C) ≤ 0.5 %
Suitability for metal determination Passes test
Solubility (20 °C) slightly soluble
Storage +15...+25 °C
Loss on drying (105 °C) ≤0,5%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge