Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hämatoxylin, Kristalle für die Mikroskopie (C.I. 75290), Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

1.04302.0025 1.04302.0100 1.04302.1000 1.04302.0000 1.04302.9025
1.04302.0025EA 268 EUR InStock
1.04302.0025 1.04302.0100 1.04302.1000 1.04302.0000 1.04302.9025
Hämatoxylin, Kristalle für die Mikroskopie (C.I. 75290), Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin


Formel: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Transition range pH 5.0 - 7.2, yellow - violet
Water (according to Karl Fischer) ≤ 10 %
Suitability for microscopy passes test
Papanicolaous stain (cyanophilic Cytoplasm) blue-green to green
Papanicolaous stain (eosinophilic Cytoplasm) pink
Papanicolaous stain (Erythrocytes) red
Papanicolaous stain (Cell nuclei) blue to dark violet
Papanicolaous stain (Microorganisms) grey-blue
H&E staining (Cell nuclei) dark blue to dark violet
H&E staining (Cytoplasma) pink to red
H&E staining (intercellular substances) pink to red
H&E staining (Erythrocytes) yellow to orange

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge