Isohexan (Isomerengemisch), LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04335.2500
1.04335.2500EA 346 EUR InStock
1.04335.2500
Isohexan (Isomerengemisch), LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Isohexan (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 60
Melting Pt: –154 °C
Dichte: 0.653 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –33 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009406
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3 II
REACH: 01-2119484651-34
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge