Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

n-Hexan, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ100

1.04372.0500 1.04372.2500
1.04372.0500EA 103 EUR InStock
1.04372.0500 1.04372.2500
n-Hexan, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
n-Hexan


Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69
Melting Pt: –94.3 °C
Dichte: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c939cebcd37af6287105861069a46c7635aa4af8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥99.0%
Evaporation Residue ≤0.0002%
Water ≤0.005%
Color ≤10 Hazen
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤1.0 ppb
Transmission (at 195 nm) ≥10%
Transmission (at 210 nm) ≥60%
Transmission (at 217 nm) ≥80%
Transmission (at 225 nm) ≥90%
Transmission (from 245 nm) ≥98%
Absorbance (at 195 nm) ≤1.00
Absorbance (at 210 nm) ≤0.22
Absorbance (at 217 nm) ≤0.10
Absorbance (at 225 nm) ≤0.05
Absorbance (from 245 nm) ≤0.01
Meet the requirements of 'Specific use spectroscopy' according Reag. Ph. Eur.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge