Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(II)iodid, rot Ph. Franç., reinst, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

1.04420.0100 1.04420.1000
1.04420.0100EA 137 EUR InStock
1.04420.0100 1.04420.1000
Quecksilber(II)iodid, rot Ph. Franç., reinst, Supelco®
Quecksilber(II)iodid


Formel: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Siedepunkt: 354
Melting Pt: 259
Dichte: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.06 g/l (25 °C)
Melting Point 259 °C
Molar Mass 454.39 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.006 hPa (80 °C)
Density 6.36 g/cm3 (25 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge