Indigocarmin, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04724.0025
1.04724.0025EA 48.8 EUR InStock
1.04724.0025
Indigocarmin, Supelco®
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466.36 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (25 °C)
Molar Mass 466.36 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
pH 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge