Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

EDTA Dikaliumsalz Dihydrat analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.04819.0100 1.04819.1000 1.04819.9025
1.04819.0100EA 75.6 EUR InStock
1.04819.0100 1.04819.1000 1.04819.9025
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat analytisches Reagens, Supelco®
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat


Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404.46 g/mol
Melting Pt: 272
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge