Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumchlorid, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ300

1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.9050 1.04936.9010 1.04936.0250
1.04936.0500EA 35.4 EUR InStock
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.9050 1.04936.9010 1.04936.0250
Kaliumchlorid, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassium chloride


Formel: KCl
MW: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Melting Pt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..