Kaliumchlorid, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
1.04938.0050 1.04938.0500
1.04938.0050EA 123 EUR InStock
1.04938.0050 1.04938.0500
Kaliumchlorid, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Potassium chloride
Formel: KCl
MW: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Melting Pt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..