Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumperchlorat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ300

1.05076.0250 1.05076.1000
1.05076.0250EA 130 EUR InStock
1.05076.0250 1.05076.1000
Kaliumperchlorat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Potassium perchlorate


Formel: ClKO₄
MW: 138.55 g/mol
Melting Pt: 608
Dichte: 2.5239 g/cm³ (10.7 °C)
MDL Number: MFCD00011362
CAS-Nummer: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point 610 °C (decomposition)
Molar Mass 138.55 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
pH 5.0 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge