Kaliumperoxodisulfat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05092.0250 1.05092.9050
1.05092.0250EA 104 EUR InStock
1.05092.0250 1.05092.9050
Kaliumperoxodisulfat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Melting Pt: 100
Dichte: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge