Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
1.05099.0250EA 67.4 EUR InStock
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat


Formel: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228.22 g/mol
Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 340 °C decomposes,(anhydrous substance)
Molar Mass 228.23 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 9.2 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge