Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumsulfid (K2Sx), EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05134.0250 1.05134.1000
1.05134.0250EA 93.5 EUR InStock
1.05134.0250 1.05134.1000
Kaliumsulfid (K2Sx), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kaliumsulfid (K2Sx)


Formel: K₂(S)n
MW: 110.26 g/mol
Melting Pt: 471
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148074
CAS-Nummer: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
UN: 3262
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge