Dowex® 50WX8 (H) (stark saurer Kationenaustauscher), Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05221.0250
1.05221.0250EA 357 EUR InStock
1.05221.0250
Dowex® 50WX8 (H) (stark saurer Kationenaustauscher), Supelco®
Dowex® 50WX8 (H)
MDL Number: MFCD00132726
CAS-Nummer: 11119-67-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Description light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm) ≥ 70.0 %
Total capacity ≥ 1.7 mol/l
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge