Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithiumhydroxid, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05691.0100 1.05691.1000
1.05691.0100EA 204 EUR InStock
1.05691.0100 1.05691.1000
Lithiumhydroxid, Supelco®
Lithium hydroxide


Formel: LiOH
MW: 23.95 g/mol
Siedepunkt: 924
Melting Pt: 462
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011095
CAS-Nummer: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 462 °C
Molar Mass 23.95 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Density 2.54 g/cm3
pH 12 (50 g/l, H2O, 50 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge