di-Lithiumtetraborat analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05699.0100 1.05699.1000
1.05699.0100EA 65.6 EUR InStock
1.05699.0100 1.05699.1000
di-Lithiumtetraborat analytisches Reagens, Supelco®
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Melting Pt: 918 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 930 °C
Molar Mass 169.12 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..