Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
1.05703.1000
1.05703.1000EA 280 EUR InStock
1.05703.1000
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Supelco®
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6
EINECS: 215-283-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Synonyms Sodium aluminium silicate
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge