Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Stäbe ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05743.1000
1.05743.1000EA 233 EUR InStock
1.05743.1000
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Stäbe ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge