Magnesiumhydroxidcarbonat schwer Ph. Eur., BP, USP, E504, reinst pH 10.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.05829.9040
1.05829.9040EA 0 EUR InStock
1.05829.9040
Magnesiumhydroxidcarbonat schwer Ph. Eur., BP, USP, E504, reinst pH 10.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Magnesiumhydroxidcarbonat
Formel: MgCO₃ (linear)
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149783
CAS-Nummer: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge