Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å) Absorptionsröhrchen für H₂O, mit Indikator, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06107.0003
1.06107.0003EA 180 EUR InStock
1.06107.0003
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å) Absorptionsröhrchen für H₂O, mit Indikator, Supelco®
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Absorption tube for H₂O (molecular sieve 0.3 nm with indicator)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 308080-99-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge