Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumtetraborat Decahydrat ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
1.06308.0500EA 74.9 EUR InStock
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
di-Natriumtetraborat Decahydrat ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
di-Natriumtetraborat Decahydrat


Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Siedepunkt: 320
Melting Pt: 75
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge