Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumtetraborat Hydrat (∼ 85% Na₂B₄O₇) zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.06310.0250 1.06310.9050
1.06310.0250EA 77.1 EUR InStock
1.06310.0250 1.06310.9050
di-Natriumtetraborat Hydrat (∼ 85% Na₂B₄O₇) zur Analyse, Supelco®
di-Natriumtetraborat Hydrat
Di-Natriumtetraborat (85% Na2B4O7) für die Analyse.


Formel: B₄Na₂O₇·xH₂O
MW: 219.23 g/mol
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 12267-73-1
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge