Natriumbromid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
1.06363.0100
1.06363.0100EA 423 EUR InStock
1.06363.0100
Natriumbromid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumbromid
Formel: NaBr
MW: 102.89 g/mol
Siedepunkt: 1396
Melting Pt: 753
Dichte: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 905 g/l (20 °C)
Melting Point 755 °C
Molar Mass 102.89 g/mol
Bulk Density 1750 kg/m3
Boiling Point 1393 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (806 °C)
Density 3.20 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge