Natriumhydroxid ≥99,0%, Plätzchen, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse (max. 0,02% K), Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06469.1000 1.06469.5000 1.06469.9050 1.06469.9012
1.06469.1000EA 56.68 EUR InStock
1.06469.1000 1.06469.5000 1.06469.9050 1.06469.9012
Natriumhydroxid ≥99,0%, Plätzchen, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse (max. 0,02% K), Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric,NaOH) 99 - 100 %
Assay (total alkalinity calc. as NaOH) 99 - 100 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Ag) ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury) ≤ 0.00001 %
K (Potassium) ≤ 0.020 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Ni (Nickel) ≤ 0.0005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge