Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06498.0500 1.06498.1000 1.06498.5000 1.06498.9025 1.06498.9050
1.06498.0500EA 36.4 EUR InStock
1.06498.0500 1.06498.1000 1.06498.5000 1.06498.9025 1.06498.9050
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric, NaOH) 99% min
Carbonate (as Na₂CO₃) 1.0% max
Chloride (Cl) 0.012% max
Phosphate (PO₄) 0.0005% max
Silicate (SiO₂) 0.001% max
Sulfate (SO₄) 0.010% max
Total nitrogen (N) 0.0003% max
Heavy metals (as Pb) 0.0005% max
Al (Aluminium) 0.0005% max
As (Aresnic) 0.0001% max
Ca (Calcium) 0.0005% max
Cu (Copper) 0.0002% max
Fe (Iron) 0.0005% max
K (Pottassium) 0.05% max
Mg (Magnesium) 0.0005% max
Ni (Nickel) 0.00025% max
Pb (Lead) 0.0005% max
Zn (Zinc) 0.001% max
Zinc (Zn) 0.001% max
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge