Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumiodid, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
1.06523.0100EA 166 EUR InStock
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
Natriumiodid, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Natriumiodid


Formel: NaI
Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 662 °C
Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..