Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,5% (durch Acidimetrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06580.0500 1.06580.1000 1.06580.5000 1.06580.9050 1.06580.9025
1.06580.0500EA 39.23 EUR InStock
1.06580.0500 1.06580.1000 1.06580.5000 1.06580.9050 1.06580.9025
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,5% (durch Acidimetrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat


Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
MW: 177.99 g/mol
Melting Pt: 92.5
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 99.5 %
Identity passes test
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.2
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0003 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge