Natriumsalicylat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
1.06601.0250EA 112 EUR InStock
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
Natriumsalicylat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
MW: 160.10 g/mol
Melting Pt: 200
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 160.10 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3
Density 0.32 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge