Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ninhydrin ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.06762.0010 1.06762.0100 1.06762.1000
1.06762.0010EA 55.2 EUR InStock
1.06762.0010 1.06762.0100 1.06762.1000
Ninhydrin ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Ninhydrin


Formel: C₉H₆O₄
MW: 178.14 g/mol
Siedepunkt: 351
Melting Pt: 250…258 °C
Dichte: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=82a2af851edec4c197cf469f23c01bcfac3216a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 258 °C (decomposition)
Molar Mass 178.15 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
pH 4.6 - 5.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge