Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD, EMPARTA® ACS zA, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

1.07022.2511 1.07022.9026 1.07022.4000
1.07022.2511EA 68.56 EUR InStock
1.07022.2511 1.07022.9026 1.07022.4000
2-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
2-Propanol


Formel: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 82.4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –89.5 °C
Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=77f11bcf690db67b8cf7c1dbbc5d3a4d2586aeed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -89.5 °C
Molar Mass 60.1 g/mol
Boiling Point 82.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 43 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.378
Explosion Limit 2 - 13.4 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 425 °C
Evaporation Number 11

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge