Wasserstoffperoxid 30% Stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ300
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
1.07210.0250EA 47.5 EUR InStock
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
Wasserstoffperoxid 30% Stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –25.7 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge