Peracetic acid ∼38 - 40%, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07222.1000
1.07222.1000EA 189 EUR InStock
1.07222.1000
Peracetic acid ∼38 - 40%, Supelco®
Peracetic acid
Formel: C₂H₄O₃
MW: 76.051 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002128
CAS-Nummer: 79-21-0
UN: 3105
ADR: 5.2 (8)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge