Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pimaricin 80,0 HPLC_ASSAY_METHOD, Millipore®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ100

1.07360.0001
1.07360.0001EA 164 EUR InStock
1.07360.0001
Pimaricin 80,0 HPLC_ASSAY_METHOD, Millipore®
Pimaricin


Formel: C₃₃H₄₇NO₁₃
MW: 665.733 g/mol
Melting Pt: >250 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00135085
CAS-Nummer: 7681-93-8
EINECS: 231-683-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥80,0% (a/a)
Identity (IR-spectrum) Conforms
Spec. Absorptivity A 1%/1 cm (λmax; 0,0008%; 1 cm; N,N-Dimethylformamide; calc.on anhydrous substance) 1000 - 1100
Water (according to Karl Fischer) ≤5,0%
Storage temperature 2 - 8 °C
Solubility 0,1 g/l
Bulk density 200 kg/m³

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge