Blei(II)acetat basisch, wasserfrei, EMSURE® zur Analyse von Zucker nach Horne, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07414.1000 1.07414.9030
1.07414.1000EA 89 EUR InStock
1.07414.1000 1.07414.9030
Blei(II)acetat basisch, wasserfrei, EMSURE® zur Analyse von Zucker nach Horne, Supelco®
Blei(II)acetat basisch
Formel: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
MW: 807.72 g/mol
Melting Pt: 198…205 °C
Dichte: 3.58 g/cm3 (22 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011154
CAS-Nummer: 51404-69-4
EINECS: 215-630-3
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (PbO) ≥ 33.0 %
In water insoluble matter ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid ≤ 0.02 %
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 1.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge