4-(2-Pyridylazo)resorcin Mononatriumsalz Monohydrat, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07533.0005
1.07533.0005EA 315 EUR InStock
1.07533.0005
4-(2-Pyridylazo)resorcin Mononatriumsalz Monohydrat, Supelco®
4-(2-Pyridylazo)resorcin Mononatriumsalz Monohydrat
Formel: C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O
MDL Number: MFCD00150712
CAS-Nummer: 16593-81-0
EINECS: 236-339-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 38 g/l (20 °C)
Molar Mass 255.21 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 9.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge