Reiniger, Flüssigkonzentrate, für den manuellen Einsatz, MA-Serie, Extran®
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.07553.2500 1.07553.9010 1.07553.9025 1.07555.2500 1.07555.9010 1.07555.9025 1.07555.9200 1.07555.5000 1.07555.1000 1.40000.2500 1.40000.9010 1.40000.9025 1.40000.5000 1.07553.5000
1.07553.2500EA 55.13 EUR InStock
1.07553.2500 1.07553.9010 1.07553.9025 1.07555.2500 1.07555.9010 1.07555.9025 1.07555.9200 1.07555.5000 1.07555.1000 1.40000.2500 1.40000.9010 1.40000.9025 1.40000.5000 1.07553.5000
Reiniger, Flüssigkonzentrate, für den manuellen Einsatz, MA-Serie, Extran®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
A range of cleansers, for manual cleaning, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laboratory.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
These manual cleansers are supplied as concentrates and the cleaning solutions are simply made up with tap water. Typically immersion for up to 2 hours is sufficient, but for particularly difficult residues, the time period can be extended. Alternatively, warming the solution or use with an ultrasonic bath can speed up the process.More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..