Reiniger, Flüssigkonzentrate, zur Anwendung in Spülmaschinen, AP-Serie, Extran®, Supelco®
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 106.4 EUR InStock
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Reiniger, Flüssigkonzentrate, zur Anwendung in Spülmaschinen, AP-Serie, Extran®, Supelco®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Eine Auswahl an Reinigern, die entwickelt wurden, um die Vorgaben hinsichtlich der maschinellen Reinigung von Glaswaren und Kleingeräten in Laboren zu erfüllen.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Diese Produkte wurden in Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern entwickelt, um ihre Eignung für Spülmaschinen zu gewährleisten. Die Extran® Produkte wurden ausgiebig auf Wirksamkeit und geringe Schaumbildung getestet. Alkalische Reiniger sollten nach der Reinigung mit einem sauren Nachspülmittel neutralisiert werden. Die alkalischen Reiniger, außer Extran® AP 13, enthalten keine Tenside.
The manual cleansers are provided as concentrates and the cleaning solutions are simply made up with tap water. Typically immersion for up to 2 hours is sufficient, but for particularly difficult residues the time period can be extended. Alternatively, warming the solution or use with an ultrasonic bath can speed up the process. To ensure no residues are left, the user can rinse initially with tap water and finally with distilled or demineralised water.
These products have been developed with leading instrument manufacturers for their suitability for washing machines. The Extran® products have been tested extensively for their effectiveness and low degree of foaming. It is advisable to neutralise the alkaline cleansers with an acid rinse, subsequent to the cleaning process. The alkaline cleansers, except Extran® AP 13, do not contain surfactants.
Verpackung: Der 5-Liter-Kunststoffkanister (Artikelnummern xxxxxx.5001) mit Standardgewinde zum direkten Anschluss wurde passend für die meisten Spülmaschinen entwickelt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge