Kieselgel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
1.07735.1000
1.07735.1000EA 62.2 EUR InStock
1.07735.1000
Kieselgel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge