Eindeckmittel, Entellan® Neu
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.07961.0100 1.07961.0500 1.00869.0500
1.07961.0100EA 45.4 EUR InStock
1.07961.0100 1.07961.0500 1.00869.0500
Eindeckmittel, Entellan® Neu
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Entellan® Neu ist ein neues Eindeckmittel für Eindeckgeräte und auch speziell für gewerbliche Eindeckautomaten geeignet. Seine Viskosität liegt zwischen 250 und 600 mPas; 1,00869 verfügt über einen kleinen Viskositätsbereich. Dieser enge Viskositätsbereich verbessert und beschleunigt die Anwendung, da weder die Tropfrate noch die Menge nach dem ersten Durchlauf mit einer neuen Flasche Entellan® Neu zurückgesetzt werden muss.
  • Einfache Anwendung
  • Kleiner Viskositätsbereich, 500 - 600 mPas (1,00869)
  • Glasflasche
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge