Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ≥99,0%, EMPLURA®, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.08092.0250 1.08092.1000
1.08092.0250EA 84.6 EUR InStock
1.08092.0250 1.08092.1000
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ≥99,0%, EMPLURA®, Supelco®
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat


Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) 99.0 - 103.0 %
Identity passes test
As (Arsenic) ≤ 0.015 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Loss on drying ≤ 2.7 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge