UV/VIS-Standards, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
1.08160.0001EA 226.1 EUR InStock
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
UV/VIS-Standards, Supelco®
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Zur Kalibrierung von UV/VIS Spektralphotometern nach DAB und Ph. Eur.
Die folgenden Messparameter können überprüft werden:
- Wellenlänge
- Streulicht
- Auflösungsvermögen
- Absorption
The checking of UV/Visible spectrophotometers is incorporated in the European Pharmacopoeia and is indispensable in the pharmaceutical industry. However, all other users who operate according to standards and guidelines such as GLP, GMP, USP and ISO 9001 are required to check their analytical systems at regular intervals and to document such checks.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge